1,2,3-Ttrichloorpropaan ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L04312.30
L04312.0B
L04312.30EA
32
EUR
L04312.30
L04312.0B
1,2,3-Ttrichloorpropaan ≥98%
1,2,3-Ttrichloorpropaan
Purity: 98+%
CAS No.: 96-18-4
Molecular Formula: C3H5Cl3
Formula Weight: 147.43
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4822
Melting Point: -14°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 1732068
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000946
Formule:
ClH₂CCHClCH₂Cl Kookpunt: 156…158 °C Smeltpunt: –14 °C Dichtheid: 1,385 Vlampunt: 74 °C (165 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000946 CAS nummer: 96-18-4 EINECS: 202-486-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |