1,2-Dichlorobutane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97+%
CAS No.: 616-21-7
Molecular Formula: C4H8Cl2
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1731376
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013676
Formule:
ClH₂CCHClCH₂CH₃ Kookpunt: 124 °C Dichtheid: 1,112 Vlampunt: 30 °C (86 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013676 CAS nummer: 616-21-7 EINECS: 210-469-5 UN: 1993 ADR: 3,III |