1,2-Dichloorethaan ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99+%
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: C2H4Cl2
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Formule:
ClH₂CCH₂Cl Kookpunt: 83 °C Smeltpunt: –35 °C Dichtheid: 1,256 Vlampunt: 15 °C (59 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000963 CAS nummer: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 14,3797 |