1,3-Dichloorpropaan 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trimethylendichloride
113680500 113682500
ACRO113680500EA 106 EUR
ACRO113680500 ACRO113682500
1,3-Dichloorpropaan 99%
1,3-Dichloorpropaan
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112.99 g/mol
Kookpunt: 120…122 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –99 °C
Dichtheid: 1.19 g/cm³
Vlampunt: 20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000999
CAS nummer: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4471 to 1.4491 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %