1,3-Dichloorpropaan ≥95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trimethylendichloride
36685.14 36685.22
36685.14EA 88.2 EUR
36685.14 36685.22
1,3-Dichloorpropaan ≥95%
1,3-Dichloorpropaan
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112.99 g/mol
Kookpunt: 120 °C
Smeltpunt: –99.5 °C
Dichtheid: 1.190
Vlampunt: 20 °C (68 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000999
CAS nummer: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3 II