Droogovens, Heratherm® General Protocol-serie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51028148 51028149 51028150 51028139 51028140 51028141
466-0264EA 2440 EUR
466-0264 466-0265 466-0266 466-0261 466-0262 466-0263
Droogovens, Heratherm® General Protocol-serie
Ovens Standaard ovens
Verwarmings- en droogovens met roestvrijstalen kamers, die zijn ontworpen voor standaardtoepassingen. Eenheden met natuurlijke convectie zijn ideaal voor rustige droging en opwarming, om delicate monsters te beschermen. Eenheden met geforceerde convectie zijn geschikt voor snellere droging en opwarming, en superieure temperatuuruniformiteit.
  • Automatisch alarmsysteem voor oververhitting
  • Ingebouwde timer
  • Groot, gemakkelijk afleesbaar fluorescentiedisplay en microprocessorgestuurde bediening door middel van een aanraakknop
  • Deuren kunnen meer dan 180° worden