Droogovens, Heratherm® Advanced Protocol-serie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51028153 51028152 51028151 51028142 51028143 51028144 51028715 51028709 51028711 51028713 51028716 51028712
466-0275EA 4940 EUR
466-0275 466-0274 466-0273 466-0267 466-0268 466-0269 466-0277 466-0270 466-0271 466-0276 466-0278 466-0272
Droogovens, Heratherm® Advanced Protocol-serie
Ovens Standaard ovens
Verwarmings- en droogovens met gecoate buitenkant of buitenkant van roestvrij staal (SS-modellen). Met de timer kunt u de oven in- of uitschakelen na een vooraf ingestelde tijd, met een keuze uit instellingen voor een week, uur of realtime. Apparaten met natuurlijke convectie zijn ideaal voor rustige droging en opwarming, om delicate monsters te beschermen. Apparaten met geforceerde convectie hebben een instelbare ventilatorsnelheid en zijn geschikt voor snellere droging en opwarming, en superieure temperatuuruniformiteit.
  • Automatisch alarmsysteem voor oververhitting
  • Groot, gemakkelijk