1-Chlorohexadecane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B23406.AE
B23406.AP
B23406.AEEA
34.8
EUR
B23406.AE
B23406.AP
1-Chlorohexadecane ≥97%
1-Chlorohexadecane
Purity: 97%
CAS No.: 4860-03-1
Molecular Formula: C16H33Cl
Formula Weight: 260.89
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.4490
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 322°
Beilstein Reference: 1748498
MDL No.: MFCD00000959
Formule:
C₁₆H₃₃Cl Kookpunt: 322 °C Smeltpunt: 8…10 °C Dichtheid: 0,865 Vlampunt: 136 °C (276 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000959 CAS nummer: 4860-03-1 EINECS: 225-461-7 |