Methyleenchloride ≥98% stabilised, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with ethanol 0,15 %
25629.295EA 30.2 EUR
25629.295 25629.557 25629.364 25629.466 25629.950
Methyleenchloride ≥98% stabilised, TECHNICAL
Methyleenchloride
Formule: CH₂Cl₂
Kookpunt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000881
CAS nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Bereik: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %