Methyleenchloride 99 Stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methylene chloride
Stabilisatie: 0.1 % EtOH
25631.293EA 39.5 EUR
25631.293 25631.327 25631.362 25631.464 25631.555 25631.950
Methyleenchloride 99 Stabilised, GPR RECTAPUR®
Methyleenchloride
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Kookpunt: 39.8 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000881
CAS nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Bereik: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %
Specificaties
Environmentally Preferable