Methyleenchloride 99,8 Stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methylene chloride
Stabilisatie: 0.1 % EtOH
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83623.320EA 129 EUR
83623.320 83623.290
Methyleenchloride 99,8 Stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Methyleenchloride
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Kookpunt: 39.8 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 1.3300 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000881
CAS nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Bereik: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (240 nm) Max. 0.3
Absorbance (245 nm) Max. 0.1
Absorbance (260 nm) Max. 0.01
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 98 %