Methyleenchloride, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
66742-100ML
66742-500ML
SUPL66742-100MLEA
55.4
EUR
SUPL66742-100ML
SUPL66742-500ML
Methyleenchloride, Supelco®
Methyleenchloride
Formule:
CH₂Cl₂ Kookpunt: 39,8 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –95 °C Dichtheid: 1,322 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000881 CAS nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |