Perchloroethane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
148540010 148540025 148541000 148540100
ACRO148540010EA 206 EUR
ACRO148540010 ACRO148540025 ACRO148541000 ACRO148540100
Perchloroethane 99%
Perchloroethane
Formule: C₂Cl₆
Kookpunt: 189 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 184…190 °C
Dichtheid: 2,091 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000799
CAS nummer: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04698
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 195 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.2 %