Chloroform analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02442.1000
1.02442.2500
1.02442.1000EA
104
EUR
1.02442.1000
1.02442.2500
Chloroform analytical reagent, Supelco®
Chloroform
Formule:
CHCl₃ Kookpunt: 61,7 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –63 °C Dichtheid: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000826 CAS nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III Bereik: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |