5-Chloro-2-pentanone 90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloropentan-2-one
388291000 388290250
ACRO388291000EA 128 EUR
ACRO388291000 ACRO388290250
5-Chloro-2-pentanone 90%
5-Chloro-2-pentanone
Formule: C₅H₉ClO
Kookpunt: 172…175 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –48 °C
Dichtheid: 1,053 g/cm³
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001008
CAS nummer: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown to black Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %