Chlooraceton stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Chloropropanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
8.02603.0005EA 50.5 EUR
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
Chlooraceton stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlooraceton
Formule: C₃H₅ClO
Kookpunt: 120 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 36 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000936
CAS nummer: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 13,02131