Trichloorazijnzuur, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
0344.0250EA
70.32
EUR
0344.0250
0344.1000
Trichloorazijnzuur, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Trichloorazijnzuur
Formule:
Cl₃CCOOH Kookpunt: 196 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 54…56 °C Dichtheid: 1,63 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004177 CAS nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 Merck Index: 13,09700 |
|
Specification Test Results
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | min. 99.0 % |
Clarity of Solution | passes test |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.002 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrate (NO3) | max. 0.002 % |
Residue after Ignition | max. 0.02 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Sulfate (SO4) | max. 0.02 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Phosphate (PO4) | max. 5 |