Trichloorazijnzuur, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TCA
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
1.00807.0100EA 79.3 EUR
1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
Trichloorazijnzuur, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Trichloorazijnzuur
Formule: Cl₃CCOOH
Kookpunt: 196 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 54…56 °C
Dichtheid: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 56 °C
Molar Mass 163.38 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 197 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 711 °C