Trichloorazijnzuur glacial Ph. Eur.
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
20741.290EA 270 EUR
20741.290 20741.461
Trichloorazijnzuur glacial Ph. Eur.
Trichloorazijnzuur
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Kookpunt: 196 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 54…56 °C
Dichtheid: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 113 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg
Order Now
Specification Test Results
Assay 98.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test
Residual solvents Passes test