2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13074.18 A13074.0B A13074.30
A13074.18EA 40.8 EUR
A13074.18 A13074.0B A13074.30
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥99%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 628-89-7 Molecular Formula: C4H9ClO2 Formula Weight: 124.57 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 185° Beilstein Reference: 506015 MDL No.: MFCD00002870
Formule: C₄H₉ClO₂
Kookpunt: 185 °C
Dichtheid: 1,180
Vlampunt: 90 °C (194 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002870
CAS nummer: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9,