1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22884.22 B22884.36
B22884.22EA 49.2 EUR
B22884.22 B22884.36
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥97%
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Purity: 97% CAS No.: 112-26-5 Molecular Formula: ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl Formula Weight: 187.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4610 Melting Point: -32° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 506177 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000976
Formule: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: –32 °C
Dichtheid: 1,197
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000976
CAS nummer: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III