2,2,2-Trichloroethanol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
139441000 139445000
ACRO139441000EA 46.1 EUR
ACRO139441000 ACRO139445000
2,2,2-Trichloroethanol 99%
2,2,2-Trichloroethanol
Formule: C₂H₃Cl₃O
Kookpunt: 151 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,55 g/cm³
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004677
CAS nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09786
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %