2,2,2-Trichloroethanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
L08163.22 L08163.36 L08163.06 L08163.14
L08163.22EA 45.2 EUR
L08163.22 L08163.36 L08163.06 L08163.14
2,2,2-Trichloroethanol ≥99%
2,2,2-Trichloroethanol
Purity: 99% CAS No.: 115-20-8 Molecular Formula: Cl3CCH2OH Formula Weight: 149.40 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4895 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 151-153° Beilstein Reference: 1697495 Merck Reference: 14,9638 MDL No.: MFCD00004677
Formule: C₂H₃Cl₃O
Kookpunt: 151…153 °C
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 1,560
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004677
CAS nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9638