2,3-Dichloor-1-propanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A18444.06
A18444.14
A18444.06EA
49.7
EUR
A18444.06
A18444.14
2,3-Dichloor-1-propanol ≥97%
2,3-Dichloor-1-propanol
Purity: 97+%
CAS No.: 616-23-9
Molecular Formula: ClCH2CHClCH2OH
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732060
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040446
Formule:
C₃H₆Cl₂O Kookpunt: 182 °C Smeltpunt: –44 °C Dichtheid: 1,361 Vlampunt: 93 °C (199 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040446 CAS nummer: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |