3-Chloor-1-propanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
A16871.14
A16871.22
A16871.36
A16871.14EA
32
EUR
A16871.14
A16871.22
A16871.36
3-Chloor-1-propanol ≥98%
3-Chloor-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 627-30-5
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2OH
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pleasant
pH: 3-4
Melting Point: -20°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 773655
UN No.: 2849
MDL No.: MFCD00002943
Formule:
C₃H₇ClO MW: 94.54 g/mol Kookpunt: 160…162 °C Smeltpunt: –20 °C Dichtheid: 1.131 Vlampunt: 73 °C (163 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002943 CAS nummer: 627-30-5 EINECS: 210-992-9 UN: 2849 ADR: 6.1 III |