4-Chloro-1-butanol tech. 85%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 85%
CAS No.: 928-51-8
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 50-52°/1mm
Beilstein Reference: 1731408
MDL No.: MFCD00002967
Formule:
C₄H₉ClO Kookpunt: 50…52 °C (1 mmHg) Dichtheid: 1,089 Vlampunt: 36 °C (97 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002967 CAS nummer: 928-51-8 EINECS: 213-175-5 UN: 2924 ADR: 3,III |