5-Chloro-1-pentanol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloropentan-1-ol
L12088.09 L12088.18
L12088.09EA 88.2 EUR
L12088.09 L12088.18
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Purity: 95% CAS No.: 5259-98-3 Molecular Formula: Cl(CH2)5OH Formula Weight: 122.60 Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 102-103°/8mm MDL No.: MFCD00039556
Formule: C₅H₁₁ClO
Kookpunt: 102…103 °C (8 mmHg)
Dichtheid: 1,060
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039556
CAS nummer: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8