6-Chloro-1-hexanol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
109280250 109281000 109285000
ACRO109280250EA 56.4 EUR
ACRO109280250 ACRO109281000 ACRO109285000
6-Chloro-1-hexanol 95%
6-Chloro-1-hexanol
Formule: C₆H₁₃ClO
Kookpunt: 108…112 °C (14 mmHg)
Dichtheid: 1,03 g/cm³
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002984
CAS nummer: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %