1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
218530050
218530250
218531000
ACRO218530050EA
55.4
EUR
ACRO218530050
ACRO218530250
ACRO218531000
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 99%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Formule:
C₅H₂F₆O₂ MW: 208.06 g/mol Kookpunt: 70…71 °C (760 mmHg) Dichtheid: 1.47 g/cm³ Vlampunt: 32 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000426 CAS nummer: 1522-22-1 EINECS: 216-191-0 UN: 2920 ADR: 8 II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |