1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
L01693.06
L01693.22
L01693.06EA
56.4
EUR
L01693.06
L01693.22
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Purity: 98+%
CAS No.: 1522-22-1
Molecular Formula: C5H2F6O2
Formula Weight: 208.06
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.3340
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 1790138
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000426
Formule:
C₅H₂F₆O₂ MW: 208.06 g/mol Kookpunt: 69…71 °C Dichtheid: 1.486 Vlampunt: 32 °C (89 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000426 CAS nummer: 1522-22-1 EINECS: 216-191-0 UN: 2920 ADR: 8 II |