1,1,1-Trifluoroacetylacetone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 367-57-7
Molecular Formula: CF3COCH2COCH3
Formula Weight: 154.09
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1705177
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00000427
Formule:
C₅H₅F₃O₂ Kookpunt: 105…107 °C Dichtheid: 1,274 Vlampunt: 26 °C (79 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000427 CAS nummer: 367-57-7 EINECS: 206-698-5 UN: 1224 ADR: 3,III |