Trifluorazijnzuur 99,5
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
TFA
31771.22
31771.36
31771.A4
31771.22EA
74.1
EUR
31771.22
31771.36
31771.A4
Trifluorazijnzuur 99,5
Trifluorazijnzuur
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: C2HF3O2
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formule:
C₂HF₃O₂ MW: 114.02 g/mol Kookpunt: 72…73 °C Smeltpunt: –15 °C Dichtheid: 1.480 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004169 CAS nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 13,09754 |