Trifluorazijnzuur 99,5 HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
TFA
44630.AP
44630.AY
44630.APEA
459
EUR
44630.AP
44630.AY
Trifluorazijnzuur 99,5 HPLC
Trifluorazijnzuur
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formule:
CF₃COOH MW: 114.02 g/mol Kookpunt: 72…73 °C Smeltpunt: –15 °C Dichtheid: 1.480 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004169 CAS nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 14,9681 |