1-Iodoperfluorbutane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
269950250
269951000
ACRO269950250EA
47.6
EUR
ACRO269950250
ACRO269951000
1-Iodoperfluorbutane 99%
1-Iodoperfluorbutane
Formule:
C₄F₉I Kookpunt: 64…66 °C (973 mbar) Smeltpunt: –88 °C Dichtheid: 2,01 g/cm³ Vlampunt: >115 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00001062 CAS nummer: 423-39-2 EINECS: 207-025-8 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear purple Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3275 to 1.3295 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |