1-Iodoperfluorbutane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16671.06 A16671.14 A16671.22
A16671.06EA 30.7 EUR
A16671.06 A16671.14 A16671.22
1-Iodoperfluorbutane ≥97%
1-Iodoperfluorbutane
Purity: 97% CAS No.: 423-39-2 Molecular Formula: CF3(CF2)3I Formula Weight: 345.93 Refractive Index: 1.3290 Odour: Pungent Boiling Point: 67° Beilstein Reference: 1777546 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00001062
Formule: C₄F₉I
Kookpunt: 67 °C
Smeltpunt: –89 °C to –87 °C
Dichtheid: 2,010
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001062
CAS nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
UN: 3082
ADR: 9,III