1-Iodoperfluorodecane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Henicosafluoro-10-iododecane, Perfluorodecyl iodide, Perfluoro-1-iododecane
B21845.06
B21845.14
B21845.06EA
60.7
EUR
B21845.06
B21845.14
1-Iodoperfluorodecane ≥97%
1-Iodoperfluorodecane
Purity: 97%
CAS No.: 423-62-1
Molecular Formula: CF3(CF2)9I
Formula Weight: 645.98
Flash Point: None
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 195-200°
Beilstein Reference: 1810506
MDL No.: MFCD00001065
Formule:
C₁₀F₂₁I MW: 645.98 g/mol Kookpunt: 195…200 °C Smeltpunt: 63…67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001065 CAS nummer: 423-62-1 EINECS: 207-030-5 |