1-Iodoperfluorooctane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
269960100
269960500
ACRO269960100EA
34.5
EUR
ACRO269960100
ACRO269960500
1-Iodoperfluorooctane 98%
1-Iodoperfluorooctane
Formule:
C₈F₁₇I Kookpunt: 160 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 25 °C Dichtheid: 2,04 g/cm³ Vlampunt: >115 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001064 CAS nummer: 507-63-1 EINECS: 208-079-5 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow to light pink Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3280 to 1.3310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |