2,2,2-Trifluoroethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trifluoro Ethanol, TFE
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08259.0100 8.08259.0250 8.08259.1000
MERC8.08259.0100EA 85 EUR
MERC8.08259.0100 MERC8.08259.0250 MERC8.08259.1000
2,2,2-Trifluoroethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroethanol
Formule: C₂H₃F₃O
Kookpunt: 74,1 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004672
CAS nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),III