2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
296380250 296381000
ACRO296380250EA 59.1 EUR
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Formule: C₃H₄F₄O
Kookpunt: 109 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 1,47 g/cm³
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004676
CAS nummer: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %