1,6-Diiodohexane ≥98% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Stabilisatie:
Stabilised with copper
A15368.14
A15368.22
A15368.14EA
70.2
EUR
A15368.14
A15368.22
1,6-Diiodohexane ≥98% stabilised
1,6-Diiodohexane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 629-09-4
Molecular Formula: I(CH2)6I
Formula Weight: 337.97
Flash Point:
Formule:
C₆H₁₂I₂ Kookpunt: 123…128 °C (4 mmHg) Smeltpunt: 10 °C Dichtheid: 2,052 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001103 CAS nummer: 629-09-4 EINECS: 211-073-5 |