1-Iodoheptane ≥98% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper
B24206.18 B24206.30
B24206.18EA 35 EUR
B24206.18 B24206.30
1-Iodoheptane ≥98% stabilised
1-Iodoheptane
Stabilized with copper
Formule: C₇H₁₅I
Kookpunt: 203…205 °C
Smeltpunt: –48 °C
Dichtheid: 1,379
Vlampunt: 78 °C (174 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001104
CAS nummer: 4282-40-0
EINECS: 224-285-8