Joodmethaan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl iodide
Stabilisatie: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 0 EUR
8.06064.0050 8.06064.1000
Joodmethaan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Joodmethaan
Formule: CH₃I
Kookpunt: 42,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –66 °C
Dichtheid: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001073
CAS nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161