Joodmethaan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
25596.154EA 52.5 EUR
25596.154
Joodmethaan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Joodmethaan
Formule: CH₃I
MW: 141,94 g/mol
Kookpunt: 42,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –66 °C
Dichtheid: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001073
CAS nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 2.260 - 2.290