Tributylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14868.0D
A14868.0F
A14868.AP
A14868.0DEA
362
EUR
A14868.0D
A14868.0F
A14868.AP
Tributylamine 98%
Tributylamine
Purity: 98%
CAS No.: 102-82-9
Molecular Formula: C12H27N
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Amine-like
pH: 10.6
Melting Point:
Formule:
C₁₂H₂₇N Kookpunt: 216 °C Smeltpunt: < –70 °C Dichtheid: 0,778 Vlampunt: 71 °C (159 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009431 CAS nummer: 102-82-9 EINECS: 203-058-7 UN: 2542 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9618 |