Trihexylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tri-n-hexylamine, Tri(hex-1-yl)amine
B23716.18 B23716.30
B23716.18EA 43.2 EUR
B23716.18 B23716.30
Trihexylamine 97%
Trihexylamine
Purity: 97% CAS No.: 102-86-3 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]3N Formula Weight: 269.52 Flash Point: 144°(291°F) Refractive Index: 1.4415 Melting Point: -75° Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 1755828 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009523
Formule: C₁₈H₃₉N
MW: 269.51 g/mol
Kookpunt: 263…265 °C
Smeltpunt: < –75 °C
Dichtheid: 0.798
Vlampunt: 144 °C (291 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009523
CAS nummer: 102-86-3
EINECS: 203-062-9
UN: 3082
ADR: 9 III