Butyl isocyanate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40099.0025 8.40099.0250
8.40099.0025EA 132 EUR
8.40099.0025 8.40099.0250
Butyl isocyanate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butyl isocyanate
Formule: C₅H₉NO
Kookpunt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –75 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 19 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002046
CAS nummer: 111-36-4
EINECS: 203-862-8
UN: 2485
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,01574