Ethylisocyanaat 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25180.06 B25180.14
B25180.06EA 38 EUR
B25180.06 B25180.14
Ethylisocyanaat 98
Ethylisocyanaat
Formule: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Kookpunt: 60
Smeltpunt: < –50 °C
Dichtheid: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN: 2481
ADR: 3 I