Butylamine 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
107800010 107800025 107800100 107802500
ACRO107800010EA 69 EUR
ACRO107800010 ACRO107800025 ACRO107800100 ACRO107802500
Butylamine 99+%
Butylamine
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
MW: 73.14 g/mol
Kookpunt: 78 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –49 °C
Dichtheid: 0.74 g/cm³
Vlampunt: –7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011690
CAS nummer: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01578
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA