Dodecylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15515.22 A15515.36 A15515.A1
A15515.22EA 27.3 EUR
A15515.22 A15515.36 A15515.A1
Dodecylamine 97%
Dodecylamine
Purity: 97+% CAS No.: 124-22-1 Molecular Formula: CH3(CH2)11NH2 Formula Weight: 185.36 Flash Point: 115°(239°F) Melting Point: 27-31° Boiling Point: 64-66°/0.05mm Beilstein Reference: 1633576 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008154
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Kookpunt: 64…66 °C (0,05 mmHg)
Smeltpunt: 27…31 °C
Dichtheid: 0,802
Vlampunt: 115 °C (239 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008154
CAS nummer: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II