Octylamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-86-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7NH2
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4290
Melting Point: -1°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 1679227
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008247
Formule:
H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂ Kookpunt: 178…179 °C Smeltpunt: –1 °C Dichtheid: 0,780 Vlampunt: 60 °C (144 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008247 CAS nummer: 111-86-4 EINECS: 203-916-0 UN: 2734 ADR: 8,I |